Learn More
Cloruro de trifenilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Triphenyltin chloride is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de trifenilestaño es un intermediario orgánico importante. Se utiliza en los sectores de los productos farmacéuticos los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (0,005 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza y sensible a la humedad.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Triphenyltin chloride |
| Punto de fusión | 103°C to 106°C |
| Punto de ebullición | 240°C (13.5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Unpleasant |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3146 |
| Beilstein | 524762 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in water (0.005g/L at 20°C). |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.