Learn More
Cloruro de trifenilestaño 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30326137 1 mL
1 options
Código de producto. 30326137 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010359ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fentin-chloride (Triphenyltin chloride)
CAS 639-58-7
Nombres de analitos o componentes Fentin-chloride (Triphenyltin chloride)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H15 Cl Sn
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Stannane, chlorotriphenyl-, Triphenyltin chloride (6CI), Chlorotriphenylstannane, Aquatin, Brestanol, Chlorotriphenyltin, Fentin chloride, Fentin-chloride, GC 8993, General Chemicals 8993, HOE 2872, LS 4442, NSC 1214, NSC 43675, TPTC, Triphenylchlorostannane, Triphenylchlorotin, Triphenylstannyl chloride, Triphenyltin monochloride, Wenqukexing
Fórmula InChI InChI=1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC cloro(trifenil)estannano
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 385.47
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 385,9884 g/mol