Learn More
Cloruro de trifenilsulfonio, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403367 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15403367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26059.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de trifenilsulfonio es un importante intermedio que se emplea de manera común en los nuevos productos químicos electrónicos como semiconductores, LCD y TFT.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylsulfonium chloride
CAS 4270-70-6
Fórmula molecular C18H15ClS
Número MDL MFCD00031716
Cantidad 1 g
Sinónimo triphenylsulfonium chloride, triphenylsulphonium chloride, unii-93vmp8wb2z, sulfonium, triphenyl-, chloride, triphenylsulfanium chloride, triphenyl sulfonium chloride, 93vmp8wb2z, triphenylsulfonium chloride solution, triphenylsulfonium ion, triphenyl sulfide
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI ZFEAYIKULRXTAR-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)[S+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Cl-]
Nombre IUPAC trifenilsulfonio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 298.828
PubChem CID 61343
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.84
Porcentaje de pureza 94%