Learn More
Trifenilsililamina, TRC
Código de producto. 30455820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455820 250 mg 250 miligramos
30452639 100 mg 100 miligramos
30450168 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT809085250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4215-80-9
Fórmula molecular C18H17NSi
Peso molecular (g/mol) 275.42
Sinónimo 1,1,1-Triphenylsilanamine, 1,1,1-Triphenylsilylamine, Aminotriphenylsilane
Nombre IUPAC [amino(difenil)silil]benceno
SMILES N[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylsilylamine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17NSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,19H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.113