Learn More
Trifenilsilanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449546 100 g 100 g
11413900 5 g 5 g
11439546 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19284.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 791-31-1 | C18H16OSi | 276.41 g/mol
Triphenylsilanol is used as a water surrogate for regioselective Pd catalyzed allylations. A thick on germanium substrates have been produced by the electron bombardment of an evaporated thin film of triphenylsilanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifenilsilanol se utiliza como sustituto del agua en las alilaciones catalizadas con Pd regioselectivas. Se ha producido un espesor en sustratos de germanio mediante bombardeo de electrones de una película fina evaporada de trifenilsilanol.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 791-31-1
Fórmula molecular C18H16OSi
Peso molecular (g/mol) 276.41
Número MDL MFCD00002102
Clave InChI NLSXASIDNWDYMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylsilanol, silanol, triphenyl, triphenylhydroxysilane, silane, hydroxytriphenyl, unii-azc8o4ttx4, silanol, 1,1,1-triphenyl, hydroxy triphenyl silane, si oh ph3, azc8o4ttx4
PubChem CID 69925
ChEBI CHEBI:35035
Nombre IUPAC hidroxi(trifenil)silano
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylsilanol
Punto de fusión 149°C to 154°C
Cantidad 100 g
Beilstein 985007
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.41
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.17