Learn More
Trifenilsilanotiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenylsilanethiol |
| CAS | 14606-42-9 |
| Fórmula molecular | C18 H16 S Si |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,1,1-triphenyl-Silanethiol, triphenyl-Silanethiol, 1,1,1-Triphenylsilanethiol, Mercaptotriphenylsilane, Triphenylsilyl mercaptan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16SSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H |
| SMILES | S[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | trifenil(sulfanil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 292.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.074 |