Learn More
Trifenilsilano, TRC
Código de producto. 30454977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454977 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30454977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT896008100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylsilane
CAS 789-25-3
Fórmula molecular C18H16Si
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16Si/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
SMILES c1ccc(cc1)[SiH](c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC trifenilsilano
Peso molecular (g/mol) 260.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1021