Learn More
(Trifenilfosforanilideno)acetonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10795863 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10795863 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10795863 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371570050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
CAS 16640-68-9
Punto de fusión 189.0°C to 198.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C20H16NP
Fórmula lineal (C6H5)3P=CHCN
Número MDL MFCD00567633
Cantidad 5 g
Sinónimo triphenylphosphoranylidene acetonitrile, 2-triphenylphosphoranylidene acetonitrile, acetonitrile, triphenylphosphoranylidene, 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetonitrile, 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene acetonitrile, acmc-1c6hd, ksc493a4b, cyanomethylenetriphenylphosphorane, cyanomethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetonitrile, 2-triphenylphosphoranylidene acetonitrile, acetonitrile, triphenylphosphoranylidene, 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetonitrile, 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene acetonitrile, acmc-1c6hd, ksc493a4b, cyanomethylenetriphenylphosphorane, cyanomethylene triphenylphosphorane
Clave InChI APISVOVOJVZIBA-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-(triphenyl-λ⁵-phosphanylidene)acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 301.33
PubChem CID 85524
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.33
Porcentaje de pureza 96%