Learn More
(Trifenilfosforanilideno)acetaldehído, TRC
Código de producto. 30451048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451048 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30451048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8090005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS 2136-75-6
Fórmula molecular C20 H17 O P
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
SMILES O=CC=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 2-(trifenil-λ ^{5}-fosfaniliden)acetaldehído
Peso molecular (g/mol) 304.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1017