Learn More
(Trifenilfosforanilideno)acetaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10237610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10237610 5 g Frasco de vidrio 5 g
10158043 25 g Frasco de vidrio 25 g
13418508 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10237610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307490050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2136-75-6 | C20H17OP | 304.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2136-75-6
Fórmula molecular C20H17OP
Peso molecular (g/mol) 304.33
Número MDL MFCD00006994
Clave InChI CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylenetriphenylphosphorane, acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene, 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde, acmc-209fjg, ksc492c5l
PubChem CID 75051
Nombre IUPAC 2-(trifenil-$l^{5}-fosfanilideno)acetaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 185.0°C to 188.0°C
Color Marrón a rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3P=CHCHO
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino