Learn More
Bromuro de trifenilfosfonio, 99%
Código de producto. 10360994 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10360994 5 g Frasco de vidrio 5 g
10422441 25 g Frasco de vidrio 25 g
10592831 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10360994 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269090050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6399-81-1 | C18H16BrP | 343,20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6399-81-1
Fórmula molecular C18H16BrP
Peso molecular (g/mol) 343.20
Número MDL MFCD00035107
Clave InChI CMSYDJVRTHCWFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylphosphine hydrobromide, triphenylphosphonium bromide, phosphine, triphenyl-, hydrobromide, triphenylphosphane hydrobromide, triphenylphosphine bromine, pubchem13868, ph3p hbr, ph3p . hbr, unappfzuzwmopv-uhfffaoysa-n
PubChem CID 80811
Nombre IUPAC trifenilfosfano; hidrobromuro
SMILES Br.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphonium bromide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 196.0°C to 199.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Fieser 15,353
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenylphosphonium bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación