Learn More
Hexámero de hidruro trifenilfosfinacobre(I), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10619224 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10619224 5 g 5 g
10036672 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10619224 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382510050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33636-93-0 | C108H96Cu6P6 | 1961.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33636-93-0
Fórmula molecular C108H96Cu6P6
Peso molecular (g/mol) 1961.07
Número MDL MFCD00221518
Clave InChI IZZFKTUYPRVQID-UHFFFAOYSA-T
Sinónimo stryker's reagent, triphenylphosphine copper hydride hexamer, triphenylphosphine-copper i hydride hexamer, unii-8x3r32m7xu, hydrido triphenylphosphine copper i hexamer, stryker's reagent mi, triphenylphosphine cuprous hydride, triphenylphosphine copper i hydride hexamer, copper, hexa-mu3-hydrohexakis triphenylphosphine hexa-, octahedro, cuprous hydride triphenylphosphine hexamer
PubChem CID 11982471
Nombre IUPAC cobre; trifenilfosfano
SMILES [H+].[H+].[H+].[H+].[H+].[H+].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)[Cu]123[Cu]45([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]11([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]22([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]34([P+](C3=CC=CC=C3)(C3=CC=CC=C3)C3=CC=CC=C3)[Cu]512[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphinecopper(I) hydride hexamer
Color Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 8987
Información de solubilidad Solubility in water: reacts slowly.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1961.07
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Crystals
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenylphosphinecopper(I) hydride hexamer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cuprous hydride triphenylphosphine hexamer