Learn More
Sulfuro de trifenilfosfina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10373522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10373522 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10373522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159030100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine sulfide
Nombre de nota 99+%
CAS 3878-45-3
Punto de fusión 162.0°C to 164.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H15PS
Fórmula lineal (C6H5)3P(S)
Número MDL MFCD00004917
Cantidad 10 g
Beilstein 16, 784
Fieser 05,732
Sinónimo triphenylphosphine sulfide, phosphine sulfide, triphenyl, triphenylphosphine sulphide, triphenylphosphine monosulfide, triphenylphosphane sulfide, triphenylphosphino-1-thione, triphenylthioxophosphorane, triphenylphosphorus sulfide, wln: spr&r&r, triphenyl-, e5-phosphanethione
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: slightly soluble in organic solvents
Clave InChI VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC trifenil(sulfanilideno)-$l^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 294.35
PubChem CID 19758
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.34
Porcentaje de pureza 99+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenylphosphine sulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.