Learn More
Sulfuro de trifenilfosfina, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422918 25 g 25 g
11432918 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16884.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El sulfuro de trifenilfosfina participa en la conversión de epóxidos en episulfuros (tiiranos) en presencia de TFA de la misma estereoquímica. Actúa como ligando para la bisalcoxicarbonilación de olefinas catalizada por Pd.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
el sulfuro de trifenilfosfina participa en la conversión de epóxidos a episulfuros (tiiranos) en presencia de TFA de la misma estereoquímica. Actúa como ligando para la bisalcoxicarbonilación de las olefinas catalizada por Pd.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3878-45-3
Fórmula molecular C18H15PS
Peso molecular (g/mol) 294.35
Número MDL MFCD00004917
Clave InChI VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylphosphine sulfide, phosphine sulfide, triphenyl, triphenylphosphine sulphide, triphenylphosphine monosulfide, triphenylphosphane sulfide, triphenylphosphino-1-thione, triphenylthioxophosphorane, triphenylphosphorus sulfide, wln: spr&r&r, triphenyl-, e5-phosphanethione
PubChem CID 19758
Nombre IUPAC trifenil(sulfanilideno)-$l^{5}-fosfano
SMILES S=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine sulfide
Punto de fusión 158°C to 164°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3464
Beilstein 645872
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.36
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación