Learn More
Triphenylphosphine resin, 1% DVB, 100-200 mesh, 1-1.5 mmol/g, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenylphosphine resin |
| Nombre de nota | Crosslinked with 1% DVB, 1.2-1.5 mmol/g, 100-200 mesh |
| Envase | Glass bottle |
| Cantidad | 5 g |