Learn More
Resina de trifenilfosfina, 1 % entrecruzada con DVB, 1,0-1,5 mmol/g, 100-200 malla, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10580532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10580532 5 g Frasco de vidrio 5 g
10025403 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10580532 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366870050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39319-11-4 | C18H15P | 262.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39319-11-4
Fórmula molecular C18H15P
Peso molecular (g/mol) 262.29
Número MDL MFCD00003043 MFCD20489348
Clave InChI RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11776
Nombre IUPAC trifenilfosfano
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine resin
Nombre de nota 1% crosslinked with DVB, 1.0-1.5mmol/g
Forma física 100 a 200 malla
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g