Learn More
Resina de trifenilfosfina, 1 % reticulada con DVB, 1,0-1,5 mmol/g, 200-400 malla, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10119941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10119941 5 g Frasco de vidrio 5 g
10029021 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10119941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366840050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39319-11-4
Fórmula molecular C18H15P
Peso molecular (g/mol) 262.29
Número MDL MFCD00003043 MFCD20489348
Clave InChI RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11776
Nombre IUPAC trifenilfosfano
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine resin
Color Blanco a amarillo
Nombre de nota 1% crosslinked with DVB
Forma física Gránulos
Cargando 1.0 to 1.5 mmol/g
Tamaño de malla 200 to 400 mesh
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g