Learn More
Trifenilfosfina, polvo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377725 50 g 50 g
11387725 250 g 250 g
11397725 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02502.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 603-35-0 | C18H15P | 262.29 g/mol
Triphenylphosphine is used in the synthesis of organic compounds due to its nucleophilicity and its reducing character. It is involved in the synthesis of biaryl compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds. As a reducing agent, it is used to prepare aromatic amines from the corresponding aromatic N-oxides. The anionic phosphine is usually isolated as the trisodium salt, which reacts with rhodium to form a complex that finds use in industrial hydroformylation reactions. It is also used to prepare Wilkinson's catalyst, RhCl(PPh3)3 useful to catalyze the hydrogenation of alkenes and tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) that is widely used to catalyse C-C coupling reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trifenilfosfina se utiliza en la síntesis de compuestos orgánicos debido a su nucleofilización y su carácter reductor. Participa en la síntesis de compuestos de biarilo, sales de fosfonio y otros compuestos de fósforo. Como agente reductor, se emplea para preparar aminas aromáticas a partir de los correspondientes N-óxidos aromáticos. La fosfina aniónica suele aislarse como sal trisódica, que reacciona con el rodio para formar un complejo que encuentra su uso en reacciones de hidroformilación industrial. También se usa para preparar el catalizador de Wilkinson, RhCl(PPH3)3 útil para catalizar la hidrogenación de alquenos y tetraquis(trifenilfosfina)paladio(0) que se utiliza de manera común para catalizar las reacciones de acoplamiento C-C en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en éter, benceno, tetracloruro de carbono, ácido acético glacial, acetona, cloroformo y alcohol.′ Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-35-0
Fórmula molecular C18H15P
Peso molecular (g/mol) 262.29
Número MDL MFCD00003043 MFCD20489348
Clave InChI RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
PubChem CID 11776
Nombre IUPAC trifenilfosfano
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine
Punto de fusión 79°C to 81°C
Densidad 1.2
Punto de ebullición 360°C
Temperatura de inflamación 181°C (358°F)
Olor Mild
Cantidad 50 g
Beilstein 610776
Índice Merck 14,9743
Información de solubilidad Soluble in ether,benzene,carbon tetrachloride,glacial acetic acid,acetone,chloroform and alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenylphosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenylphosphine