Learn More
Trifenilfosfina, soportada en polímero 1,4-2,0 mmol/g sobre poliestireno malla 200-400, carga de DVB al 2 %, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenylphosphine polymer |
| CAS | 39319-11-4 |
| Fórmula molecular | (C20H17P.C10H10.C8H8)x |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Triphenylphosphine','Polymer-Bound |
| SMILES | C=CC1=CC=C(P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C=C1.C=CC4=CC=CC=C4.[D1]C=C.[D1]C=C.C5=CC=CC=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 262.29 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1.4-2.0 mmol/g |