Learn More
Óxido de trifenilfosfina, TRC
Código de producto. 30452974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452974 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30452974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT808980500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine oxide
CAS 791-28-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H15 O P
Cantidad 500 mg
Sinónimo Triphenylphosphine oxide (ACI), (Diphenylphosphoroso)benzene, NSC 398, PP 560, TPPO, Triphenyl phosphorus oxide, Triphenylphosphine monoxide, Phosphine oxide','triphenyl- (6CI','8CI','9CI','ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC difenilfosforilbenceno
Peso molecular (g/mol) 278.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0861
Porcentaje de pureza >95