Learn More
Óxido de trifenilfosfina, con soporte polimérico, 1,2-1,8 mmol/g sobre poliestireno, Thermo Scientific™
Código de producto. 11338816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338816 1 g 1 g
11348816 5 g 5 g
11358816 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19474.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 791-28-6
Fórmula molecular C18H15OP
Peso molecular (g/mol) 278.29
Número MDL MFCD00002080 MFCD03458802
Clave InChI FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
PubChem CID 13097
ChEBI CHEBI:36601
Nombre IUPAC difenilfosforilbenceno
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine oxide
Nombre de nota polymer-supported, 1.2 to 1.8mmol/g on polystyrene
Cantidad 1 g