Learn More
Óxido de trifenilfosfina, Mikromol™
Código de producto. 30052089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052089 25 mg 25 miligramos
17941416 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052089 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1219.100025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Óxido de trifenilfosfina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine oxide
CAS 791-28-6
Nombres de analitos o componentes Triphenylphosphine oxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H15 O P
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Triphenylphosphine oxide, Triphenyl phosphine oxide, Orlistat Related Compound C, Alprostadil Impurity K
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC difenilfosforilbenceno
Peso molecular (g/mol) 278.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278,0861 g/mol