Learn More
Óxido de trifenilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11935801 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Förpackningsstorlek
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad Envase unitSize
11935801 500 g Frasco de vidrio 500 g
10447910 25 g Frasco de vidrio 25 g
10457910 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11935801 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 140435000
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 791-28-6 | C18H15OP | 278.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 791-28-6
Fórmula molecular C18H15OP
Peso molecular (g/mol) 278.29
Número MDL MFCD00002080 MFCD03458802
Clave InChI FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
PubChem CID 13097
ChEBI CHEBI:36601
Nombre IUPAC difenilfosforilbenceno
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine oxide
Punto de fusión 154.0°C to 158.0°C
Color Marrón rosáceo a Blanco
Punto de ebullición >360.0°C
Temperatura de inflamación 180°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3P(O)
Cantidad 500 g
Beilstein 16,IV,1011
Fieser 14,337; 16,368
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o copos
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triphenylphosphine oxide
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.