Learn More
Óxido de trifenilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479683 500 g 500 g
11459683 25 g 25 g
11469683 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479683 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12455.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 791-28-6 | C18H15OP | 278.29 g/mol
Triphenylphosphine oxide is used as a catalyst, Lewis base, ligand for metals and starting material for the preparation of other phosphorus compounds. It is also used in epoxidations, Michael reactions and coupling reactions. It reacts with copper(II) halides and form coordination complexes of Copper(II). Further, it acts as a crystallization aid for chemical compounds. In addition to this, it is used for processing, extraction, separation and spectrophotometric determination of cadmium and mercury.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de trifenilfosfina se utiliza como catalizador, base Lewis, ligando para metales y material de partida para la preparación de otros compuestos de fósforo. También se utiliza en epoxidaciones, reacciones de Michael y reacciones de acoplamiento. Reacciona con haluros de cobre(II) y forma complejos de coordinación de cobre(II). Además, actúa como una ayuda para la cristalización de los compuestos químicos. Además, se utiliza para la elaboración, extracción, separación y determinación espectrofotométrica de cadmio y mercurio.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos polares. Ligeramente soluble en hexano y éter dietílico. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 791-28-6
Fórmula molecular C18H15OP
Peso molecular (g/mol) 278.29
Número MDL MFCD00002080 MFCD03458802
Clave InChI FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
PubChem CID 13097
ChEBI CHEBI:36601
Nombre IUPAC difenilfosforilbenceno
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine oxide
Punto de fusión 153°C to 159°C
Densidad 1.2
Punto de ebullición 360°C
Temperatura de inflamación 180°C (356°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 745854
Información de solubilidad Soluble in polar organic solvents. Slightly soluble in hexane and diethyl ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.29
Porcentaje de pureza 99%