Learn More
Óxido de trifenilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Triphenylphosphine oxide is used as a catalyst, Lewis base, ligand for metals and starting material for the preparation of other phosphorus compounds. It is also used in epoxidations, Michael reactions and coupling reactions. It reacts with copper(II) halides and form coordination complexes of Copper(II). Further, it acts as a crystallization aid for chemical compounds. In addition to this, it is used for processing, extraction, separation and spectrophotometric determination of cadmium and mercury.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El óxido de trifenilfosfina se utiliza como catalizador, base Lewis, ligando para metales y material de partida para la preparación de otros compuestos de fósforo. También se utiliza en epoxidaciones, reacciones de Michael y reacciones de acoplamiento. Reacciona con haluros de cobre(II) y forma complejos de coordinación de cobre(II). Además, actúa como una ayuda para la cristalización de los compuestos químicos. Además, se utiliza para la elaboración, extracción, separación y determinación espectrofotométrica de cadmio y mercurio.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos polares. Ligeramente soluble en hexano y éter dietílico. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenylphosphine oxide |
| Punto de fusión | 153°C to 159°C |
| Densidad | 1.2 |
| Punto de ebullición | 360°C |
| Temperatura de inflamación | 180°C (356°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 745854 |
| Información de solubilidad | Soluble in polar organic solvents. Slightly soluble in hexane and diethyl ether. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.29 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
- Triphenylphosphine oxide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Triphenylphosphine oxide
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.