Learn More
Hidrobromuro de trifenilfosfina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenylphosphine Hydrobromide |
| CAS | 6399-81-1 |
| Fórmula molecular | C18H16BrP |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Triphenylphosphine compd. with Hydrobromic Acid, Triphenylphosphonium bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15P.BrH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H |
| SMILES | Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | trifenilfosfano; hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 343.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.0173 |