Learn More
Hidrobromuro de trifenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399085 25 g 25 g
11389085 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399085 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14290.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6399-81-1 | C18H16BrP | 343.20 g/mol
Triphenylphosphine hydrobromide is used as mild source of anhydrous HBr; catalyst for formation of THP ethers from tertiary alcohols; preparation of phosphonium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrobromuro de trifenilfosfina se utiliza como fuente leve de HBr anhidro, catalizador para la formación de éteres de THP a partir de alcoholes terciarios y en la preparación de sales de fosfonio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6399-81-1
Fórmula molecular C18H16BrP
Peso molecular (g/mol) 343.20
Número MDL MFCD00035107
Clave InChI CMSYDJVRTHCWFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylphosphine hydrobromide, triphenylphosphonium bromide, phosphine, triphenyl-, hydrobromide, triphenylphosphane hydrobromide, triphenylphosphine bromine, pubchem13868, ph3p hbr, ph3p . hbr, unappfzuzwmopv-uhfffaoysa-n
PubChem CID 80811
Nombre IUPAC trifenilfosfano; hidrobromuro
SMILES Br.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine hydrobromide
Punto de fusión ∽196°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 3633387
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.21
Porcentaje de pureza 97%