Learn More
Dibromuro de trifenilfosfina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434593 250 g 250 g
11414593 10 g 10 g
11424593 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434593 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11552.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1034-39-5 | C18H15Br2P | 422.10 g/mol
Triphenylphosphine dibromide is used as a reagent for conversion of aldoximes into nitriles. It acts as a reagent for cleavage of acetals. It reacts with amines to give iminophosphoranes. Further, it serves as a reagent in the preparation of alkyl and aryl bromides from alcohols and phenols without rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dibromuro de trifenilfosfina se utiliza como reactivo para la conversión de aldoximas en nitriles. Actúa como un reactivo en la escisión de acetales. Reacciona con aminas para producir iminofosforanos. Además, sirve como reactivo en la preparación de bromuros de alquilo y arilo a partir de alcoholes y fenoles sin reordenación.
Solubilidad
Soluble en agua, diclorometano, acetonitrilo, cianuro de fenilo, dimetilformamida, éter, cloroformo, alcohol, tetracloruro de carbono, ácido acético y disulfuro de carbono. Poco soluble en cloruro de fenilo, trifenilfosfina e hidruro de fenilo. Insoluble en bromo acuoso.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases y metales activos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1034-39-5
Fórmula molecular C18H15Br2P
Peso molecular (g/mol) 422.10
Número MDL MFCD00000054
Clave InChI OCXGTPDKNBIOTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibromotriphenylphosphorane, phosphorane, dibromotriphenyl, triphenyldibromophosphorane, unii-7y0j6r63jd, bromotriphenylphosphonium bromide, dibromotriphenyl-??-phosphane, dibromotriphenylphosphine, dibromtriphenylphosphorane, triphenylphosphinedibromide, dibromo triphenylphosphorane
PubChem CID 70579
Nombre IUPAC dibromo(trifenil)-$l^{5}-fosfano
SMILES BrP(Br)(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine dibromide
Punto de fusión ∼260°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Número UN UN3261
Beilstein 917652
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,dichloromethane,acetonitrile,phenyl cyanide,dimethyl formamide,ether,chloroform,alcohol,carbon tetrachloride,acetic acid and carbon disulfide. Sparingly soluble in phenyl chloride,triphenylphosphine and phenyl hydride. Insoluble in aqueous bromine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.1
Porcentaje de pureza 96%