Learn More
Trifenilfosfina, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377707 25 g 25 g
11387707 100 g 100 g
11367707 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014112.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 603-35-0 | C18H15P | 262.29 g/mol
Triphenylphosphine is used in the synthesis of organic compounds due to its nucleophilicity and its reducing character. It is involved in the synthesis of biaryl compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds. As a reducing agent, it is used to prepare aromatic amines from the corresponding aromatic N-oxides. The anionic phosphine is usually isolated as the trisodium salt which reacts with rhodium to form a complex that finds use in industrial hydroformylation reactions. It is also used to prepare Wilkinson's catalyst, RhCl(PPh3)3 useful to catalyze the hydrogenation of alkenes and tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) that is widely used to catalyze C-C coupling reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-35-0
Fórmula molecular C18H15P
Peso molecular (g/mol) 262.29
Número MDL MFCD00003043 MFCD20489348
Clave InChI RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
PubChem CID 11776
Nombre IUPAC trifenilfosfano
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine
Punto de fusión 79°C to 81°C
Densidad 1.2 g/mL
Punto de ebullición 360°C
Temperatura de inflamación 181°C (358°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 25 g
Beilstein 610776
Información de solubilidad Soluble in ether,benzene,carbon tetrachloride,glacial acetic acid,acetone,chloroform and alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.29
Forma física Escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triphenylphosphine
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Faroangivelser
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenylphosphine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.