Learn More
Trifenilfosfina-3,3',3″ -ácido trisulfónico, sal trisódica hidratada, técnica 85%
Código de producto. 11410231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410231 0.25 g 0.25 g
11308338 1 g 1 g
11398328 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410231 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039538.01
Solicitar formato a granel o personalizado
En la purificación de metales preciosos | CAS: 335421-90-4 | C18H12Na3O9PS3 | 568,41 g/mol
Trifenilfosfina-3,3',3″ El hidrato de sal trisódica del ácido -trisulfónico es útil para la preparación de catalizadores organometálicos solubles en agua, que encuentran aplicación en la hidroformilación del propeno. Actúa como un Lewis base, que es más fuerte que la trifenilfosfina.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335421-90-4
Fórmula molecular C18H12Na3O9PS3
Peso molecular (g/mol) 568.41
Número MDL MFCD00145472
Clave InChI MYAJTCUQMQREFZ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo sodium 3,3',3-phosphinetriyltribenzenesulfonate, tppts, triphenylphosphine-3,3',3-trisulfonic acid trisodium salt, tris 3-sulfophenyl phosphine trisodium salt, trisodium 3,3',3-phosphinetriyltris benzene-1-sulphonate, trisodium 3-bis 3-sulfonatophenyl phosphanylbenzenesulfonate, tri m-sulfophenyl phosphine, sodium salt, benzenesulfonic acid, 3,3',3-phosphinidynetris-, trisodium salt, triphenylphosphine-3,3 ,3-trisulfonic acid trisodium salt, pubchem16013
PubChem CID 6099338
Nombre IUPAC 3-bis(3-sulfonatofenil)fosfanilbencenosulfonato de trisodio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulfonic acid trisodium salt hydrate
Cantidad 0.25 g
Beilstein 3584807
Información de solubilidad Soluble in water.
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)P(C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.41 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Forma física cristalino/a/s
RU– Solo para uso en investigación