Learn More
Tetrafluoroborato de trifenilmetilio, TRC
Código de producto. 30456959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456959 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30456959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8993081G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Triphenylmethylium Tetrafluoroborate
CAS 341-02-6
Fórmula molecular C19H15BF4
Cantidad 1 g
Sinónimo Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (1:1) (ACI), Borate(1-)','tetrafluoro-','triphenylmethylium (ZCI), Borate(1-)','tetrafluoro-','tritylium (8CI), Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (9CI), Tritylcarbonium fluoborate (6CI), Tritylium tetrafluoroborate (7CI), Tritylium','tetrafluoroborate(1-) (8CI), NSC 176021, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate(1-), Triphenylmethyl fluoroborate, Triphenylmethyl tetrafluoroborate, Triphenylmethylium tetrafluoroborate, Trityl fluoroborate, Trityl tetrafluoroborate, Trityl tetrafluoroborate(1-)
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1
SMILES F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC difenilmetilbenceno; tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 330.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1203