Learn More
Tetrafluoroborato de trifenilmetilio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenylmethylium Tetrafluoroborate |
| CAS | 341-02-6 |
| Fórmula molecular | C19H15BF4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (1:1) (ACI), Borate(1-)','tetrafluoro-','triphenylmethylium (ZCI), Borate(1-)','tetrafluoro-','tritylium (8CI), Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (9CI), Tritylcarbonium fluoborate (6CI), Tritylium tetrafluoroborate (7CI), Tritylium','tetrafluoroborate(1-) (8CI), NSC 176021, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate(1-), Triphenylmethyl fluoroborate, Triphenylmethyl tetrafluoroborate, Triphenylmethylium tetrafluoroborate, Trityl fluoroborate, Trityl tetrafluoroborate, Trityl tetrafluoroborate(1-) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1 |
| SMILES | F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | difenilmetilbenceno; tetrafluoroborato |
| Peso molecular (g/mol) | 330.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1203 |