Learn More
Trifenilmetilamina, TRC
Código de producto. 30452228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452228 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30452228 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT80896025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylmethylamine
CAS 5824-40-8
Fórmula molecular C19H17N
Cantidad 25 g
Sinónimo α,α-Diphenylbenzenemethanamine, Tritylamine, Aminotriphenylmethane, NSC 1154, Triphenylmethanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17N/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
SMILES NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC trifenilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 259.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1361