Learn More
Trifenilmetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenylmethylamine |
| CAS | 5824-40-8 |
| Fórmula molecular | C19H17N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | α,α-Diphenylbenzenemethanamine, Tritylamine, Aminotriphenylmethane, NSC 1154, Triphenylmethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17N/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2 |
| SMILES | NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | trifenilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 259.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.1361 |