Learn More
Cloruro de (trifenilmetil)trifenilfosfonio, 98 %
Código de producto. 11416016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416016 10 g 10 g
11426016 50 g 50 g
11436016 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22319.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 48234-64-6
Fórmula molecular C37H30ClP
Peso molecular (g/mol) 541.071
Número MDL MFCD00082244
Clave InChI LZOHWIXYBMRNAP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo triphenylmethyl triphenylphosphonium chloride, triphenyl triphenylmethyl phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl triphenylmethyl-, chloride, triphenyl trityl phosphanium chloride, triphenyl trityl phosphonium chloride, acmc-1ala8, triphenyl trityl phosphonium, trityltriphenylphosphonium chloride, trityl triphenylphosphonium chloride
PubChem CID 85420
Nombre IUPAC trifenil(tritil)fosfanio; cloruro
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)[P+](C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Triphenylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión 244°C to 245°C
Cantidad 10 g
Beilstein 389941
Formula Weight (peso de la fórmula) 541.07
Porcentaje de pureza 98%