Learn More
Mercaptano de trifenilmetilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442687 100 g 100 g
11422687 5 g 5 g
11432687 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14888.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3695-77-0 | C19H16S | 276.397 g/mol
Triphenylmethyl mercaptan, is used as a reagent used for the introduction of thiol group. Triphenylmethanethiol is a reagent used for the mild introduction of the mercapto functionality. It is also used as a pharmaceutical intermediate; Chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El mercaptano de trifenilmetilo se usa como reactivo utilizado para la introducción de grupo tiol. El trifenilmetanotiol es un reactivo utilizado para la introducción leve de la funcionalidad de mercapto. También se utiliza como intermediario farmacéutico y en la síntesis química.
Solubilidad
Es insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3695-77-0
Fórmula molecular C19H16S
Peso molecular (g/mol) 276.397
Número MDL MFCD00004854
Clave InChI JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 77281
Nombre IUPAC trifenilmetanotiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylmethyl mercaptan
Punto de fusión 103°C to 108°C
Olor Stench
Cantidad 100 g
Beilstein 2113168
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.4
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenylmethyl mercaptan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenylmethyl mercaptan