Learn More
Mercaptano de trifenilmetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10235000 100 g Frasco de vidrio 100 g
10051620 25 g Frasco de vidrio 25 g
10127603 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10235000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140411000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3695-77-0 | C19H16S | 276.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3695-77-0
Fórmula molecular C19H16S
Peso molecular (g/mol) 276.39
Número MDL MFCD00004854
Clave InChI JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 77281
Nombre IUPAC trifenilmetanotiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylmethyl mercaptan
Punto de fusión 103.0°C to 107.0°C
Color Crema a amarillo
Análisis elemental 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3CSH
Cantidad 100 g
Beilstein 06, I, 352
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.39
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenylmethyl mercaptan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.