Learn More
Mercaptano de trifenilmetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051620 25 g Frasco de vidrio 25 g
10235000 100 g Frasco de vidrio 100 g
10127603 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10051620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140410250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3695-77-0 | C19H16S | 276.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3695-77-0
Fórmula molecular C19H16S
Peso molecular (g/mol) 276.39
Número MDL MFCD00004854
Clave InChI JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 77281
Nombre IUPAC trifenilmetanotiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Specifications
Nombre del producto químico o material Triphenylmethyl mercaptan
Punto de fusión 103.0°C to 107.0°C
Color Crema a amarillo
Análisis elemental 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3CSH
Cantidad 25 g
Beilstein 06, I, 352
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.39
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Triphenylmethyl mercaptan
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.