Learn More
Azida de trifenilmetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenylmethyl Azide |
| CAS | 14309-25-2 |
| Fórmula molecular | C19 H15 N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 206136, NSC 87890, Trityl Azide, [Azido(diphenyl)methyl]benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H15N3/c20-22-21-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H |
| SMILES | [N-]=[N+]=NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | [azido(difenil)metil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 285.342 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.127 |