Learn More
Trifenilmetanol, Mikromol™
Código de producto. 17933616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17933616 100 mg 100 miligramos
17900476 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17933616 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0173.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Trifenilmetanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylmethanol
CAS 76-84-6
Nombres de analitos o componentes Triphenylmethanol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H16 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Losartan Potassium Imp. G (EP), Losartan Imp. G (EP), Zidovudine Imp. D (EP), Triphenylmethanol, Triphenylmethanol, Ph Eur Zidovudine Impurity D, Losartan Potassium Impurity G, Zidovudine Impurity D, Losartan Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
SMILES OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC trifenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 260.33
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260,1201 g/mol