Learn More
Trifenilmetanol, Mikromol™
Descripción
Trifenilmetanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenylmethanol |
| CAS | 76-84-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Triphenylmethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H16 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Losartan Potassium Imp. G (EP), Losartan Imp. G (EP), Zidovudine Imp. D (EP), Triphenylmethanol, Triphenylmethanol, Ph Eur Zidovudine Impurity D, Losartan Potassium Impurity G, Zidovudine Impurity D, Losartan Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H |
| SMILES | OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | trifenilmetanol |
| Mostrar más |