Learn More
Trifenilmetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454173 250 g 250 g
11444173 50 g 50 g
11434173 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454173 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10366.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 76-84-6 | C19H16O | 260.34 g/mol
Triphenylmethanol is used as a reagent in the research laboratory. It acts as an intermediate in the production of the commercially useful triarylmethane dyes. It is used in the preparation of triphenylmethane. It is also used as an antiproliferative agent. Further, it is used in the preparation of two-electron reduction product of pyrylogen. In addition to this, it reacts with triphenylphosphine oxide to form a 1:1 molecular complex. It serves as a specific clathrate host for methanol and dimethyl sulphoxide and forms clathrate inclusion complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifenilmetanol se utiliza como reactivo en el laboratorio de investigación. Actúa como intermedio en la producción de colorantes de triarilmetano comercialmente útiles. También se utiliza en la preparación de trifenilmetano y como agente antiproliferativo. Además, participa en la preparación de un producto de reducción de dos electrones de pirilogen y reacciona con el óxido de trifenilfosfina para formar un complejo molecular 1:1. Sirve como anfitrión específico del clathrato para el metanol y el sulfuro de dimetilo, y forma complejos de inclusión de clatrato.
Solubilidad
Soluble en dioxano, etanol, agua, éter y benceno.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-84-6
Fórmula molecular C19H16O
Peso molecular (g/mol) 260.34
Número MDL MFCD00004445,MFCD10565638
Clave InChI LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 6457
Nombre IUPAC trifenilmetanol
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylmethanol
Punto de fusión 161°C to 164°C
Punto de ebullición 360°C to 380°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 250 g
Beilstein 1460837
Índice Merck 14,9739
Información de solubilidad Soluble in dioxane,ethanol,water,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.34
Porcentaje de pureza 98%