Learn More
Trifenilmetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Triphenylmethanol is used as a reagent in the research laboratory. It acts as an intermediate in the production of the commercially useful triarylmethane dyes. It is used in the preparation of triphenylmethane. It is also used as an antiproliferative agent. Further, it is used in the preparation of two-electron reduction product of pyrylogen. In addition to this, it reacts with triphenylphosphine oxide to form a 1:1 molecular complex. It serves as a specific clathrate host for methanol and dimethyl sulphoxide and forms clathrate inclusion complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El trifenilmetanol se utiliza como reactivo en el laboratorio de investigación. Actúa como intermedio en la producción de colorantes de triarilmetano comercialmente útiles. También se utiliza en la preparación de trifenilmetano y como agente antiproliferativo. Además, participa en la preparación de un producto de reducción de dos electrones de pirilogen y reacciona con el óxido de trifenilfosfina para formar un complejo molecular 1:1. Sirve como anfitrión específico del clathrato para el metanol y el sulfuro de dimetilo, y forma complejos de inclusión de clatrato.
Solubilidad
Soluble en dioxano, etanol, agua, éter y benceno.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenylmethanol |
| Punto de fusión | 161°C to 164°C |
| Punto de ebullición | 360°C to 380°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 1460837 |
| Índice Merck | 14,9739 |
| Información de solubilidad | Soluble in dioxane,ethanol,water,ether and benzene. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.34 |
| Porcentaje de pureza | 98% |