Learn More
Trifenilmetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11914651 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10226160 50 g Frasco de plástico 50 g
10724661 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11914651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158910010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 76-84-6 | C19H16O | 260.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-84-6
Fórmula molecular C19H16O
Peso molecular (g/mol) 260.34
Número MDL MFCD00004445,MFCD10565638
Clave InChI LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 6457
Nombre IUPAC trifenilmetanol
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylmethanol
Punto de fusión 160°C to 164°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 360°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C6H5)3COH
Cantidad 1 kg
Beilstein 06,713
Índice Merck 15,9912
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. h2so4 and glacial acetic acid,soluble in alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino