Learn More
Cloruro de trifenilmetanosulfenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triphenylmethanesulfenyl Chloride |
| CAS | 24165-03-5 |
| Fórmula molecular | C19H15ClS |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Tritylsulfenyl Chloride, NSC 378986, Triphenylmethanesulfanyl Chloride, alpha,alpha-Diphenyl-benzenemethanesulfenyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H15ClS/c20-21-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H |
| SMILES | ClSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | tiohipoclorito de tritilo |
| Peso molecular (g/mol) | 310.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.0583 |