Learn More
Trifenilmetano, TRC
Código de producto. 30450643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450643 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30450643 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8089005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylmethane
CAS 519-73-3
Fórmula molecular C19H16
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,1',1''-Methylidynetris[benzene], NSC 4049, Tritane
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC benzhidrilbenceno
Peso molecular (g/mol) 244.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1252