Learn More
Trifenilmetanp, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13468368 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13468368 500 g Frasco de vidrio 500 g
10041670 25 g Frasco de vidrio 25 g
10346500 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13468368 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146385000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 519-73-3 | C19H16 | 244.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 519-73-3
Fórmula molecular C19H16
Peso molecular (g/mol) 244.34
Número MDL MFCD00004763
Clave InChI AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
PubChem CID 10614
ChEBI CHEBI:76212
Nombre IUPAC benzhidrilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylmethane
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 90.0°C to 94.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 358.0°C to 359.0°C (754.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3CH
Cantidad 500 g
Beilstein 05,698
Índice Merck 15,9914
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.34
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo