Learn More
Trifenilmetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429223 25 g 25 g
11439223 100 g 100 g
11449223 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429223 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11710.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 519-73-3 | C19H16 | 244.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 519-73-3
Fórmula molecular C19H16
Peso molecular (g/mol) 244.34
Número MDL MFCD00004763
Clave InChI AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
PubChem CID 10614
ChEBI CHEBI:76212
Nombre IUPAC benzhidrilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylmethane
Punto de fusión 92°C to 94°C
Densidad 1.01
Punto de ebullición 358°C to 359°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1909753
Índice Merck 14,9741
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.34
Porcentaje de pureza 98%