Learn More
Trifenileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344384 5 g 5 g
11334384 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344384 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00955.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 217-59-4 | C18H12 | 228.29 g/mol
Triphenylene is used in optics and electronics. It is also used as a discotic mesogen in liquid crystalline materials. Further, it is a compound that fluoresces in the ultraviolet region. In addition to this, it is used in the preparation of triphenylene-2-carbaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifenileno se utiliza en óptica y electrónica. También se usa como un mesógeno discótico en materiales cristalinos líquidos. Además, es un compuesto que emite fluorescencia en la región ultravioleta. Asimismo, se utiliza en la preparación de trifenileno-2-carbaldehído.
Solubilidad
Soluble en etanol, benceno, ácido acético, aceites y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 217-59-4
Fórmula molecular C18H12
Peso molecular (g/mol) 228.29
Número MDL MFCD00001108
Clave InChI SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9,10-benzophenanthrene, isochrysene, 9,10-benzphenanthrene, benzo l phenanthrene, 1,2,3,4-dibenznaphthalene, benzophenanthrene, 1,2:3,4-dibenznaphthalene, ccris 1301, triphenylen-1-yl
PubChem CID 9170
ChEBI CHEBI:33080
Nombre IUPAC trifenileno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylene
Punto de fusión 194°C to 199°C
Densidad 1.302
Punto de ebullición 438°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1342908
Índice Merck 14,9740
Información de solubilidad Soluble in ethanol,benzene,acetic acid,oils and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.3
Porcentaje de pureza 98%