Learn More
Trifenileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10173570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10173570 5 g Frasco de vidrio 5 g
10183520 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10173570 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140360050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    156.65€ / 5 g
    Ahorro 17.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 217-59-4 | C18H12 | 228.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 217-59-4
Fórmula molecular C18H12
Peso molecular (g/mol) 228.29
Número MDL MFCD00001108
Clave InChI SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9,10-benzophenanthrene, isochrysene, 9,10-benzphenanthrene, benzo l phenanthrene, 1,2,3,4-dibenznaphthalene, benzophenanthrene, 1,2:3,4-dibenznaphthalene, ccris 1301, triphenylen-1-yl
PubChem CID 9170
ChEBI CHEBI:33080
Nombre IUPAC trifenileno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylene
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 196.0°C to 200.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 438.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 720
Índice Merck 15, 9913
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Agujas cristalinas